Learn More
Sartorius™ Ash-free Quantitative Filter Papers, Grade 390
Used for quantitative and gravimetric analyses as well as for pressure or vacuum filtration.
62.60€ - 725.00€
Specifica
Materiale | Cotton Linters and Refined Pulp |
---|---|
Particle Retention | 3 to 5μm |
Velocità di filtraggio | 100μm/sec. |
Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for quantitative analysis, Buchner funnels, pressure or vacuum filtration |
Grado | 390 |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11791375
|
Sartorius™
FT-4-103-110 |
Folded |
62.60€
pezzi 100 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
10006851
|
Sartorius™
FT-2-103-580580 |
Sheet |
725.00€
pezzi 100 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Descrizione
- Made of 100 % cotton linters
- Ash-free (ash content ≤0.01 % according to DIN 540370)
- Wet-strengthened
- Color-coded box for easy selection
Specifica
Cotton Linters and Refined Pulp | |
100μm/sec. | |
390 | |
0.16 mm |
3 to 5μm | |
Suitable for quantitative analysis, Buchner funnels, pressure or vacuum filtration | |
100 Pack | |
Quantitative Filter Paper |