Learn More
Fisherbrand™ Grade 600 Cellulose General Purpose Filter Paper: Sheets
Used in schools and as bench protective paper. Fisherbrand Grade 600 Cellulose General Purpose Filter Paper is economical.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11784756
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Used in hospitals, research laboratories, schools, chemical industries, pharmaceutical, cosmetic, food industries
Specifica
Specifica
Sheet
10 to 20 μm
Economical filter Paper used in schools and as bench protective Paper
100/Pk.
260 x 210mm
210 mm
Cellulose
10 to 20 μm
600
0.15 mm
260 mm