Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro per uso generico in cellulosa di grado 600
Uso in ambito didattico e come carta protettiva per il banco da lavoro. La carta da filtro per uso generico Fisherbrand™ in cellulosa di grado 600 è conveniente.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
Applications:- Used in hospitals, research laboratories, schools, chemical industries, pharmaceutical, cosmetic, food industries
Specifica
Disc | |
10 to 20 μm | |
Economical filter Paper used in schools and as bench protective Paper | |
100/Pk. | |
270 mm |
Cellulose | |
10 to 20 μm | |
600 | |
0.15 mm | |
270 mm |