Learn More
Hirschmann™ Pipette graduate con pistone di aspirazione
Codice prodotto. 10432661
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 mL
5 ml
10 ml
20 mL
25 mL
Lunghezza (sistema metrico):
335 mm
345 mm
360 mm
385 mm
430 mm
475 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10432661
Marca: Hirschmann™ 1190153
Provides volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ Graduated Pipettes with Piston come with amber stain graduation.
  • Graduated to tip
  • Available in a range of capacities
Specifica
Graduato
Colore graduazione Amber
Graduation Type Scala graduata ambra permanente con colore diffusione argento
Quantità 1 ciascuno
Volume (sistema metrico) 5 ml
Lunghezza (sistema metrico) 360 mm
Tipo Pipetta graduata