Learn More
Kartell™ Graduated Wide Mouth Square Bottles
144.73 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21983" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21983" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
Graduazioni:
50mL
Dimensioni (L x P x A):
60 x 57 x 110mm
Descrizione
Designed with a wide mouth for easy filling and emptying of liquid or powder. Kartell™ Polyethylene Graduated Wide Mouth Square Bottles provide a space saving design and are ideal for long term storage.
- Approximate graduations allow reproducible filling without the use of cylinders/beaker
- Easy grip caps can be wired down for security
- Suitable for foodstuff in accordance with
- EC Regulation 1935/2004
- EC Regulation 10/2011
Specifica
Materiale chiusura | Polipropilene |
Tipo di chiusura | Easy Grip |
Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 34.5mm |
Dimensioni (L x P x A) | 60 x 57 x 110mm |
Materiale | Polietilene |
Graduazioni | 50mL |
Certificazione/Conformità | Regolamento CE 1935/2004, Regolamento CE 10/2011 |
Closure Included | Sì |
Autoclavabile | Autoclavable |