Learn More
Fisherbrand™ Incubatore microbiologico con convezione a gravità
Controller digitale
Marca: Fisherbrand™
2639.30 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21981" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 66.00000kg
Descrizione
- Controller digitale
- Convezione a gravità
- Protezione da sovratemperatura
- Interni in acciaio inox
- Sovrapponibile
- Valvola di regolazione a controllo manuale per una maggiore circolazione dell'aria
- Supporti per ripiani di facile rimozione e spigoli arrotondati per semplificare la pulizia
- Due ripiani a griglia forniti come dotazione standard
- Garanzia di due anni su componenti e manodopera
- Marchio CE
Per essiccazione, riscaldamento, usi generici
Specifica
25 kg | |
Stainless Steel | |
Stainless Steel | |
UK e UE | |
Microbiological Incubator | |
±0.3°C at 37°C | |
Garanzia di due anni su componenti e manodopera | |
738 x 640 x 920 mm | |
230 V, 50/60 Hz |
194 L | |
Gravità | |
2 | |
Da temperatura ambiente +7 a 75 °C | |
Digitale | |
±0.8°C at 37°C | |
589 x 464 x 708 mm | |
66 kg |