Learn More
Greiner Bio-One Provette per raccolta ematica capillare MiniCollect™
Per la raccolta, il trasporto e la processazione di sangue capillare. Le provette per raccolta ematica capillare Greiner BioOne™ MiniCollect™ sono raccomandate in particolare per soggetti con vene fragili, bambini, pazienti geriatrici e nei casi in cui sono necessari campioni ematici di volume ridotto.
Marca: Greiner Bio-One 450472
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
Collect, transport and process capillary blood. Greiner Bio-One MiniCollect™ Capillary Blood Collection System Tubes are especially recommended in patients with fragile veins, young children, geriatric patients and in situations where only a small blood sample is required.
- Tubes feature closure that acts as a valve, allowing appropriate capillary or funnel to be inserted without removing the cap
- Fit into a 13 × 75mm carrier tube to facilitate bar code labeling, centrifugation, and storage
- Tubes with gel contain an inert barrier on the bottom that moves upward to form a stable barrier between the clot/cells and serum/plasma during centrifugation and transport
- All tubes require MiniCollect funnel or capillary collection device (sold separately)
Specifica
Provette per raccolta ematica capillare Bio-One VACUETTE MiniCollect | |
Valved Cap | |
Sì | |
Prelievi ematici di piccoli volumi |
Separatore di siero | |
0.8 ml | |
Gold |