Descrizione
Grid Filter Set, G1 acc. To EN 779
- Grid Filter Set, G1 acc. To EN 779
- For Herasafe KSP/Maxisafe 2020 and Herasafe KS/Safe 2020 Biological Safety Cabinets.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN 12469, NSF/ANSI 49 |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 0.9 m |
| Product Type | Grid Filter |
| Larghezza (sistema imperiale) parte esterna | 47.2 in. |
| Tipo di filtro | G1 acc. To EN 779 |
| Larghezza (sistema metrico) parte esterna | 1.2 m |
| Include | 5 Pc. |
| Larghezza (sistema imperiale) interno | 35.4 in. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Herasafe KSP/Maxisafe 2020 and Herasafe KS/Safe 2020 Biological Safety Cabinets |