Learn More
Merck Accessori porta filtri in vetro da 90 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marca: Merck XX7100004
87.58 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Descrizione
- Borosilicate glass construction
Specifica
Tubing | |
Silicone | |
1.4 m | |
0.476 cm |
Porta filtro in vetro EMD Millipore 90 mm | |
Tubi | |
0.1875 in. |