Learn More
Cytiva GSTrap™ 4B Prepacked Columns: 16 x 25mm
For fast and simple purification of GST-tagged proteins
315.00€ - 1252.00€
Specifica
Volume letto | 5 mL |
---|---|
Diametro (sistema imperiale) interno | 0.62 in. |
Diametro (sistema metrico) interno | 16 mm |
Descrizione | GSTrap 4B columns are prepacked Glutathione Sepharose 4B columns for convenient, high capacity one-step purification of glutathione S-transferase (GST) tagged proteins. |
Portata | <20 mL/min. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11575125
|
Cytiva
28-4017-48 |
5 x 5 mL |
1252.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11743319
|
Cytiva
28-4017-47 |
1 x 5 mL |
315.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Prepacked with Glutathione Sepharose™ 4B media, featuring a glutathione ligand coupled to 4% agarose
- May be used with syringe, peristaltic pump or ¨A¨KTA design chromatography system
- Purifies GST-tagged proteins from bacterial lysates and other glutathione S-transferases or glutathione-dependent proteins
- Bed dimensions: 16 x 25mm
- Flow velocity: <20mL/min.
- Average particle size: 90μm
- Matrix: Highly cross-linked 4% agarose
- Binding capacity: >25mg horse liver GST/mL
- pH stability working range: 4 to 13
Specifica
5 mL | |
16 mm | |
<20 mL/min. | |
4 to 13 | |
4°C to 30°C, 20% Ethanol | |
45 to 165 μm | |
Pre-packed Column |
0.62 in. | |
GSTrap 4B columns are prepacked Glutathione Sepharose 4B columns for convenient, high capacity one-step purification of glutathione S-transferase (GST) tagged proteins. | |
Polypropylene | |
4% Highly Cross-linked Agarose | |
5 bar (0.5 MPa, 70 psi) | |
GSTrap 4B columns are used for the purification of GST-tagged proteins from bacterial lysates and other glutathione S-tranferases or glutathione-dependent proteins. Mild elution conditions preserve protein antigenicity and function | |
Glutathione |