Learn More
Cytiva Colonne GSTrap™ HP
Per la purificazione a singolo passaggio e ad alta risoluzione di proteine marcate con GST glutatione S-transferasi. Le colonne Cytiva Life Sciences™ GSTrap™ HP sono preimpaccate con terreno Glutathione Sepharose™ High Performance.
379.00€ - 1542.00€
Specifica
Descrizione | GSTrap HP columns are prepacked with Glutathione Sepharose High Performance resin and provide high-resolution, one-step purifications of glutathione S-Transferase (GST) tagged proteins. |
---|---|
Materiale | Polipropilene |
Intervallo di pH | Da 3 a 12 |
Support Type | Agarosio altamente reticolato 4% |
Content And Storage | Da 4° a 30 °C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10647455
|
Cytiva
17-5281-01 |
5 x 1 mL |
401.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11565035
|
Cytiva
17-5282-02 |
5 x 5 mL |
1542.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11713219
|
Cytiva
17-5282-01 |
1 x 5 ml |
379.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Purificazione a passaggio singolo di proteine marcate con GST e altri enzimi glutatione S-transferasi o proteine glutatione-dipendenti
- Glutatione accoppiato a terreni Sepharose™ ad alte prestazioni
- Materiale colonna: polipropilene
- Utilizzabili con siringhe, pompe peristaltiche o sistemi cromatografici
- Il processo di purificazione preserva antigenicità e funzione
- Disponibili come colonne da 1 ml e 5 ml
- Dimensione media particelle: 34 μm
- Ligando: glutatione
- Matrice: 6% di agarosio, rigida e reticolata
- Capacità legante: >7 mg/ml
- Range di esercizio stabilità pH: da 3 a 12
Colonne da 1 ml
- Dimensioni letto: 7 x 25 mm
- Velocità del flusso: <4 ml/min.
- Dimensioni letto: 16 x 25 mm
- Velocità del flusso: <20 ml/min.
Specifica
GSTrap HP columns are prepacked with Glutathione Sepharose High Performance resin and provide high-resolution, one-step purifications of glutathione S-Transferase (GST) tagged proteins. | |
Da 3 a 12 | |
Da 4° a 30 °C | |
34μ m | |
Colonna GSTrap HP |
Polipropilene | |
Agarosio altamente reticolato 4% | |
5 bar (0.5 MPa, 70 psi) | |
Glutathione S-transferase (GST) tagged proteins produced using the pGEX series of expression vectors, Other glutathione S-transferases and glutathione-dependent proteins | |
Glutatione |