Learn More
Fisherbrand™ Centrifughe da banco GT2
La centrifuga da banco Fisherbrand™ GT2 di medie dimensioni offre velocità e versatilità, raggiungendo 4238 x g per separazioni rapide ed efficienti
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 101.70000kg
Descrizione
- Centrifuga da banco di medie dimensioni con velocità fino a 4238 x g e versatilità ma con ingombro minimo
- Disponibilità in versione ventilata e refrigerata, con periodi di raffreddamento rapidi
- Include un rotore TX-400 con adattatori per 36 provette coniche da 15 ml o 16 provette coniche da 50 ml, ideali per applicazioni di colture cellulari
- Funzionamento semplice con un singolo tocco con protocolli preimpostati
- Display retroilluminato con interfaccia multilingue
- Rapida sostituzione del rotore tramite pulsante con il sistema di sostituzione rotore Auto-Lock™
- Rivestimento della sezione trasversale del rotore resistente alla corrosione e lubrificante
- Con coperchi di biocontenimento ClickSeal™
- Utilizzabile anche con i guanti e resistente ai detergenti, pulizia con un panno
- Due anni di garanzia