Learn More
Thermo Scientific Chemicals Guanidine thiocyanate, 99%
Codice prodotto. p-7025642
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
Codice prodotto. 11434777
Marca: Thermo Scientific Chemicals B21250.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Guanidine thiocyanate is a useful tool for RNA isolation and protein solubilization. It is involved in the quantification of mRNA from hepatocytes. It acts as a medium for blood smaple lystae in order to maintain the integrity of nucleic acid. It is a chaotropic agent, mainly involved in the extraction of DNA and RNA. It is utilized to deactivate the influenza virus.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Guanidine thiocyanate is a useful tool for RNA isolation and protein solubilization. It is involved in the quantification of mRNA from hepatocytes. It acts as a medium for blood smaple lystae in order to maintain the integrity of nucleic acid. It is a chaotropic agent, mainly involved in the extraction of DNA and RNA. It is utilized to deactivate the influenza virus.
Solubility
Soluble in water and ethanol
Notes
Light sensitive. Incompatible with acids and strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Guanidine thiocyanate
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Soluble in water and ethanol
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Guanidine thiocyanate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Guanidine thiocyanate