Learn More
Notrax Guzzler™ Absorbent Barrier Carpet Mat
Notrax Guzzler™ Tough, long-lasting carpet mat with raised rubber borders on all 4 sides acts as a containment barrier and can hold up to 6 liters of water per square meter. The raised waffle pattern works double duty to remove and trap dirt and moisture.
32.10€ - 257.00€
Specifica
Colore | Charcoal |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Tipo | Industrial and Commercial Matting |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17741978
|
Notrax
166S0023CH |
90 cm | 60 cm |
32.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17701988
|
Notrax
166S0034CH |
120 cm | 90 cm |
75.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17761988
|
Notrax
166S0035CH |
150 cm | 90 cm |
95.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17721998
|
Notrax
166S0046CH |
180 cm | 120 cm |
154.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17781998
|
Notrax
166S0310CH |
300 cm | 90 cm |
193.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17742008
|
Notrax
166S0410CH |
300 cm | 120 cm |
257.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Tough, long-lasting carpet mat with raised rubber borders on all 4 sides acts as a containment barrier and can hold up to 6 liters of water per square meter
- The raised waffle pattern works double duty to remove and trap dirt and moisture
- Rubber reinforced borders and backing provide maximum strength
- Cleated backing minimizes movement on all surfaces and keeps mat elevated allowing wet hard floors to dry underneath
Specifica
Charcoal | |
Polypropylene | |
Industrial and Commercial Matting |