Learn More
H-B DURAC™ SP Scienceware™ Probeless Min/Max Electronic Thermometers
For use in high moisture or wet environments
Marca:  H-B DURAC™ B60900-2800
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.23590kg
Codice prodotto. 17501575
  • 77.80€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Requires : AAA(2)
Descrizione
Descrizione
  • Indoor/outdoor thermometer displays the current temperature and registers the maximum and minimum temperatures attained since the last reset
Certifications
CE marked
Specifica
Specifica
8.5 x 3.9 x 8.5 in. (215 x 10 x 21.5 cm)
Waterproof IP65; AAA(2) Required
-40°C
Indoor/Outdoor Temperature Measurement
0.1°C/°F
50°C
-40°C to +50°C
±1°C