Learn More
Alfa Aesar™ Hafnium 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedionate
Marca: Alfa Aesar™ 019275.02
Dettagli aggiuntivi : CAS : 17475-68-2 Peso : 0.00050kg
Quantità | 0.5g |
---|
Identificatori chimici
17475-68-2 | |
MFCD00078027 | |
Hafnium trifluoroacetylacetonate |
Specifica
Hafnium 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedionate | |
0.5g | |
MFCD00078027 | |
Soluble in acetone, cyclohexane | |
Powder |
128°C to 129°C | |
17475-68-2 | |
Hafnium trifluoroacetylacetonate | |
790.81 |