Learn More
Hamilton™ Inert Luer Syringe Gas Sampling Valve
Inert gas sampling valve features a lever-actuated on/off valve for storing and transporting samples in any GASTIGHT TLL syringe
Marca:  Hamilton™ 86580
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02300kg
Codice prodotto. 10373190
  • 121.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Kel-f hub needles are able to attach to the valve. This valve is pressure tested a 100 psi.
Specifica
Specifica
Storing and transporting samples in any Gastight™ TLL syringe
Inert Gas Sampling Valve