Learn More
Hamilton™ Microlab 300 Pipetting System Accessories - Syringes
Choose from two syringes designed for use specifically with the Hamilton Microlab 300 Pipetting System
Marca:  Hamilton™ 66088-15
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 15309742
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Model 1705.5
  • Bubble Free Prime
  • Expels air from the syringe and valve thanks to an innovative plunger tip
  • 1.25mL
  • Model 1002.5
    • Gastight
    • Ideal for dispensing both liquids and gases
    • Has a precision-machined PTFE plunger tip which creates a leak-free seal
    • 25μL
Specifica
Specifica
1705.5 BFP
25 μL
Microlab™ 300 pipetteting system
Plunger tip