Learn More
Hamilton™ Accessori per sistema diluitore/dispensatore Microlab™ 500
Tubing Assembly, PTFE, FEP
Marca: Hamilton™ 240360
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
For use with Hamilton Microlab 500 Diluter/Dispenser
Specifica
FEP, PTFE | |
Per l'uso con volumi di siringhe da >1 ml | |
90 cm | |
2827 μl |
12 G | |
35.43 in. | |
Gruppo tubi, calibro 12 | |
Diluitore/dispensatore Hamilton Microlab 500 |