Learn More
Hamilton™ Accessori per sistema diluitore/dispensatore Microlab™ 500
Tubing Assembly, PTFE, FEP
Marca: Hamilton™ 240130
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.92780kg
Descrizione
For use with Hamilton Microlab 500 Diluter/Dispenser
Specifica
FEP, PTFE | |
Use with syringe volumes ≤1mL | |
90 cm | |
702 μL |
18 G | |
35.43 in. | |
Tubing Assembly, 18 gauge | |
Microlab 500 Diluter/Dispenser |