Learn More
Hamilton™ Accessori Microlab™ - Gruppi di tubi in PTFE
Per l'uso con i diluitori/dispensatori Hamilton Microlab 600 o con il sistema di pipettaggio Microlab 300
Marca: Hamilton™ 61615-01
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.36080kg
Descrizione
- For use with Hamilton Microlab 600 Diluters/Dispenser or Microlab 300 Pipetting System
Specifica
FEP | |
1.15 ml | |
1/4-28 Tubing threads | |
1219 mm |
Gauge 18, Fill Tubing | |
Sistema diluitore/erogatore Microlab™ 600 | |
47.99 in. |