Learn More
Hamilton™ Replacement Needles for Valco VISF-1 Injection Valve Syringes
Replacement needles for Valco VISF-1 injection valve syringes
61.00€ - 66.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.028 in. |
Diametro (sistema metrico) esterno | 0.72 mm |
Lunghezza (sistema imperiale) ago | 0.75 in. |
Product Type | Replacement Syringe Needle |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Diametro (sistema metrico) interno | Calibro dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Diametro (sistema metrico) interno | Calibro dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11567704
|
Hamilton™
7787-01 |
0.005 in. | 0.15 mm | 22s G |
66.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11557644
|
Hamilton™
7787-02 |
0.016 in. | 0.41 mm | 22 G |
61.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Available in a small hub and large hub. Small hub needles will fit on 2.5 -100οL removable needle syringes. Large hub needles will fit on removable needle syringes from 250 οL and larger. Needle has specific dimensions for the Valco valve.
Six needles per pack.
Specifica
Autoclavable | |
0.72 mm | |
Replacement Syringe Needle | |
Valco VISF-1 Injection Valve Syringes |
0.028 in. | |
0.75 in. | |
Removable Square/Blunt |