Learn More
Hamilton™ RN Adapters (Removable Adapters)
Adapters provide a connection to threaded fittings, tubing assemblies, tees, and crosses.
Marca:  Hamilton™ 35081
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10041362
  • 52.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Female Luer-lock Hub Adapter
Removable Needle Syringe (250μL and Larger)