Learn More
Hamilton™ Syringe Guide for Microliter™ and Gaslight™ Syringes
Designed to work with 700/7000 series MICROLITER syringes and 1700 series GASTIGHT syringes
51.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10130221
|
Hamilton™
14806 |
Microliter and Gastight Syringes and 700 and 1700 Syringe Series |
51.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10606473
|
Hamilton™
14906 |
Microliter and Gastight Syringes, 7000 Series and 25 to 500μL Syringes |
51.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Designed to work with 700/7000 series MICROLITER syringes and 1700 series GASTIGHT syringes
Syringe guides are designed to prevent plunger bending and the adjustable stop prevents plunger damage.
Specifica
Syringe Guide |