Learn More
SI Analytics™ HandyLab 200 Pure Water Conductivity Meter
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Registrazione dei dati:
Manual
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Designed for mobile use
- Reproducible results due to active automatic AutoRead function
- Data storage with output on display
- Backlit graphic display with clear text menu
- Waterproof IP67
- Cond-meter set HandyLab 200 with conductivity cell LF313T for measurements in purified water
Specifica
Specifica
| Costante di cella | Fixed: 0.475 cm-1, 0.100 cm-1, 0.010 cm-1 |
| Intervallo (conduttività) | 0 to 1000 mS/cm ±0.5% from average |
| Intervallo (salinità) | 0 to 70.0 (IOT) |
| Intervallo (TDS) | 0 to 1999 mg/L, 0 to 199.9 g/L |
| Temperature Range (Metric) | -5°C to +105°C |
| Precisione (Temperatura) | ±0.1°C |
| Tipo di display | LCD B/W Graphic Backlit |
| Dettagli di gestione dei dati | manual 200 data sets memory |
| Modello | HL200PureWater |
| Alimentazione | 4 x 1.5 V AA or 4 x 1.2 V NiMH rechargeable battery |
| Vedi altri risultati |