Learn More
BRAND™ HandyStep™ Touch Repeating Pipette / Inductive Charging Stand Bundles
Touch screen repeating pipettes bundled with inductive charging stand at an attractive price.
894.60€ - 1123.65€
Specifica
Accuracy | 0.50% |
---|---|
Tipo di batteria | Lithium ion |
Clip Tip | No |
Punte compatibili | PD-Tip II and other standard types |
Spaziatura punta regolabile | No |
Allerta:
This product can expose you to chemicals including Lead and Lead Compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Modello | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Modello | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16458479
|
BRAND™
705201 |
Modes: Multi-dispensing, auto-dispensing, pipetting | HandyStep™ Touch™ | White |
894.60€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16468479
|
BRAND™
705211 |
Modes: Multi-dispensing, auto-dispensing, pipetting, sequential dispensing, multi-aspiration, titration | HandyStep™ Touch™ S | Black |
1123.65€
1 set |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Simple touch-screen operation
- Fits all standard repeating tips
- Automatically recognizes BRAND™ PD-Tip™ II repeating tips
- Auto Dispense learn function reduces repetitive motion up to 97%
- Motorized tip ejection
- HandyStep touch features dispensing, auto dispensing and pipetting modes and setting of ten favorites
- HandyStep touch S adds sequential dispensing, multi-aspiration and titration modes
- Bundles include inductive charging stand
Specifica
0.50% | |
No | |
No | |
8 Adjustable Speeds | |
Polycarbonate, PBT, Glass, Silicone, PEEK | |
10 Favorites | |
Repetitive Pipette | |
33 mm x 44 mm backlit color touch screen | |
English, Spanish, French, German, Chinese | |
1 year | |
5 cm | |
100 to 240 VAC, 50/60Hz |
Lithium ion | |
PD-Tip II and other standard types | |
Not Autoclavable | |
Brand™ PD-Tip™ II Repeating Pipette Tip | |
1 | |
Non-sterile | |
1 to 50 mL | |
BRAND™ PD-Tip™ II Repeating Pipette Tips | |
8 aspiration, 8 dispensing | |
6 cm | |
20 cm | |
100 to 240 VAC, 50/60 Hz |