Learn More
RETSCH Hardened Stainless Steel and Tungsten Carbide O-ring
10.80€ - 12.50€
Specifica
Product Type | O-Ring |
---|---|
Materiale | Hardened Stainless Steel and Tungsten Carbide |
Quantità | 1Each |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10111842
|
RETSCH
05.114.0056 |
For Planetary Ball Mill PM 100 CM 125mL Grinding Jars |
10.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11765635
|
RETSCH
05.114.0057 |
For Planetary Ball Mill PM 100 CM 50mL Grinding Jars |
10.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11722523
|
RETSCH
05.114.0055 |
For Planetary Ball Mill PM 100 CM 250mL Grinding Jars |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
O-Ring | |
Hardened Stainless Steel and Tungsten Carbide | |
1Each |