missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Harmonin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 11358-1-AP-150UL

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16898373

  • 399.00€ / 150µL
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

This gene encodes a scaffold protein that functions in the assembly of Usher protein complexes. The protein contains PDZ domains, a coiled-coil region with a bipartite nuclear localization signal and a PEST degradation sequence. Defects in this gene are the cause of Usher syndrome type 1C and non-syndromic sensorineural deafness autosomal recessive type 18. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Specifica

Specifica

Harmonin
Polyclonal
Unconjugated
USH1C
AIE 75, AIE75, Antigen NY CO 38/NY CO 37, Harmonin, NY CO 37, NY CO 38, PDZ 45, PDZ 73, PDZ 73/NY CO 38, PDZ73, USH1C, Usher 1C
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10083, 308596, 72088
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.15 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9ES64, Q9Y6N9
Ush1c
Harmonin Fusion Protein Ag1919
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali