Learn More
Hastelloy C™ gauze, 60 mesh woven from 0.112mm (0.0044 in.) dia. wire, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 040939.HB
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11315257
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Hastelloy C™ gauze
MFCD00801065
60 Mesh
Woven from 0.112mm (0.0044 in.) dia. wire
300 x 300 mm
Wire Cloth
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti