Learn More
Buerkle™ HDPE, Compact Jerry Can Set (Electroconductive)
87.23 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
10 l
Descrizione
- HDPE, black, anti-static
- For use in explosion-proof areas
- For dispensing and storing combustible and highly flammable liquids
- Set consists of a compact jerrycan and a StopCock PA
- Due to its narrow width, the canister requires very little room
Specifica
Capacità (sistema imperiale) | 1.32 gal. |
Product Type | Jerry Can Set |
Colore chiusura | Black |
Materiale chiusura | HDPE |
Descrizione | Canister |
Capacità (sistema metrico) | 5 l |
Dimensioni (L x P) | 335 x 65 mm |
Dimensioni (L x P x A) | 335 x 65 x 335 mm |
Materiale | Anti-static HDPE |
Monouso | No |