Learn More
Kartell™ HDPE, Heavy Duty Aspirator Bottles
15.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21900" per avere il tuo prezzo promozionale.
15.00 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21900" per avere il tuo prezzo promozionale.
15.00 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
10 l
25 l
Descrizione
For Use With: Designed for life time service, suitable for food stuffs
- Designed with thick (2mm), translucent walls
- Includes carry handles and cap
- Supplied with 3/4 in. BSP tap that mates with a 12mm thread in the aspirator for leakproof performance
- Suitable for foodstuff
- Recommended: use petroleum jelly on the thread before assembly
Specifica
Capacità (sistema imperiale) | 1.3 gal. |
Product Type | Aspirator Bottle |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 52.5 mm |
Diametro (sistema metrico) esterno | 62.5 mm |
Capacità (sistema metrico) | 5 l |
Materiale | HDPE |
Da utilizzare con (applicazione) | Designed for life time service, suitable for food stuffs |
Altezza (sistema metrico) con chiusura | 335 mm |
Include | Closure, Carrying Handles, Spigot |
Mouth Style | Narrow |