Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo stretto quadrata in HDPE trasparente
In HDPE, per garantire resistenza e durata. Le bottiglie quadrate a bocca stretta Kautex™ in HDPE sono facilmente stoccabili e risparmiano spazio in laboratorio grazie alla loro forma.
Marca:  Kautex™ 2000083973
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08000kg
Codice prodotto. 10196300
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Square cross-section
  • Recessed labelling field
  • No cap. Four types of closures available separately
  • Ideal for liquids, leak-proof
Application:
  • packaging
  • sending samples
  • transport
  • storage
Specifica
Specifica
Bottiglia a collo stretto
85 mm
Incolore
Confezionamento, invio di campioni, trasporto, conservazione
Stretto
Imboccatura stretta
221 mm
1 l
17 mm
HDPE
No
Quadrato