Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo stretto quadrata in HDPE trasparente
In HDPE, per garantire resistenza e durata. Le bottiglie quadrate a bocca stretta Kautex™ in HDPE sono facilmente stoccabili e risparmiano spazio in laboratorio grazie alla loro forma.
Marca:  Kautex™ 2000083973
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.76000kg
Codice prodotto. 15971441
  • 273.00€ / pezzi 72
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Square cross-section
  • Recessed labelling field
  • No cap. Four types of closures available separately
  • Ideal for liquids, leak-proof
Application:
  • packaging
  • sending samples
  • transport
  • storage
Specifica
Specifica
Bottiglia a collo stretto
85 mm
Incolore
Confezionamento, invio di campioni, trasporto, conservazione
Stretto
Imboccatura stretta
221 mm
1 l
17 mm
HDPE
No
Quadrato