Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo stretto quadrata in HDPE trasparente
In HDPE, per garantire resistenza e durata. Le bottiglie quadrate a bocca stretta Kautex™ in HDPE sono facilmente stoccabili e risparmiano spazio in laboratorio grazie alla loro forma.
Marca:  Kautex™ 2000071149
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.37400kg
Codice prodotto. 17808157
  • 248.00€ / pezzi 27
Spedizione stimata: 09-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Square cross-section
  • Recessed labelling field
  • No cap. Four types of closures available separately
  • Ideal for liquids, leak-proof
Application:
  • packaging
  • sending samples
  • transport
  • storage
Specifica
Specifica
Bottiglia a collo stretto
122 mm
Incolore
Confezionamento, invio di campioni, trasporto, conservazione
Stretto
Imboccatura stretta
272 mm
2.5 l
28 mm
HDPE
No
Quadrato