Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo stretto quadrata in HDPE trasparente
In HDPE, per garantire resistenza e durata. Le bottiglie quadrate a bocca stretta Kautex™ in HDPE sono facilmente stoccabili e risparmiano spazio in laboratorio grazie alla loro forma.
Marca: Kautex™ 2000083971
Dettagli aggiuntivi : Peso : 8.39800kg
Description
- Square cross-section
- Recessed labelling field
- No cap. Four types of closures available separately
- Ideal for liquids, leak-proof
- packaging
- sending samples
- transport
- storage
Specifications
Bottiglia a collo stretto | |
60 mm | |
Incolore | |
Confezionamento, invio di campioni, trasporto, conservazione | |
Stretto | |
Imboccatura stretta |
136 mm | |
0.25 l | |
17 mm | |
HDPE | |
No | |
Quadrato |