Learn More
Brand™ Sessole in HDPE
Facilità di dosaggio di materiali in polvere e granulari. Le sessole BRAND™ in HDPE sono robuste e resistenti grazie al polietilene.
Marca: Brand™ 139035
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.84000kg
Descrizione
- Manufactured from HDPE
- Natural colored
Specifica
Naturale | |
Sessola | |
HDPE |
500 ml | |
350 mm |