Learn More
Kautex™ Chiusura a vite in HDPE
Use the versatile Kautex™ LDPE Narrow Neck Round Bottle with Stopper, Ecru, for item packaging, sending samples, and transporting, mailing and storage.
Marca:  Kautex™ 2000770504
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.27000kg
Codice prodotto. 10437271
  • 23.24€ / pezzi 20
Spedizione stimata: 20-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Stoppers packed in polybag
  • Flexible
  • Good shape-retaining properties
  • Leak-proof
  • LPDE
  • Narrow Neck
  • Color: Ecru
Specifica
Specifica
Bottiglia
47 mm
18 mm
Naturale
LDPE
1 ciascuno
1 ciascuno
Rotondo
105 mm
Tipo a vite
100 ml
18 mm
Cassa da 480
Bottiglia
Sì