Learn More
Gosselin™ HDPE Square Bottle with Graduations
Click to view available options
Colore:
Brown
White
Descrizione
- Used in clinical, industrial and microbiological applications
Compliance
CE marking, EC N 1935/2004
Specifica
Materiale chiusura | HDPE |
Tipo di chiusura | Wad |
Altezza (sistema metrico) | 259 mm |
Capacità (sistema metrico) | 2.5 L |
Colore | Brown |
Diametro (sistema metrico) interno | 77 mm |
Materiale | HDPE |
Lunghezza (sistema metrico) | 108 mm |
Sterilità | Non-sterile |
Larghezza (sistema metrico) | 108 mm |