Learn More
Buerkle™ HDPE, Wide Neck Jerrican with Threaded Connector
100.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
10 L
20 L
30 L
Dimensioni (L x P x A):
P 365 x L 165 x A 485 mm
P 365 x L 240 x A 485 mm
l 130 x H 280 mm
l 137 x H 400 mm
Descrizione
- Wide filling opening allows for easy cleaning
- Carrying handles and screw lid guarantee safe and convenient transport
- Can also be used as a settling canister
- Manufactured from transparent HDPE
- UV stabilized
- Self-adhesive blue litre graduation and spigots available as accessory
Specifica
Capacità (sistema imperiale) | 5.3 gal. |
Product Type | Jerrican |
Tipo di chiusura | Coperchio a vite |
Capacità (sistema metrico) | 20 L |
Dimensioni (L x P x A) | P 365 x L 165 x A 485 mm |
Materiale | HDPE |
Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per l'uso con alimenti, comodo e sicuro da trasportare, utile come contenitore di sedimentazione |
Include | 0.75 in. Threaded connector, carrying handles, screw lid |