Learn More
Heidolph™ Instruments Hei-VAP Powder Drying Package, EU-plug
The Hei-VAP Powder Drying Package features a motor lift, powder flask, and tubing set.
Marca:  Heidolph™ Instruments 574-32300-00
Dettagli aggiuntivi : Peso : 36.60000kg
Codice prodotto. 17393330
  • 9330.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Hei-VAP Expert Control with motor lift and vertical glassware set G3
  • Vacuum pump Rotavac Valve Control
  • Vacuum valve
  • Tubing set
  • Powder flask 2 L
  • Vapor tube with powder filter
Specifica
Specifica
Motor Lift Rotary Evaporator
EU-plug