Learn More
Helios™ Helios Italquartz™ Evaporating Dishes
Marca: Helios™ 61P00049
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Specifica
Flat | |
Quartz | |
Evaporating Dish | |
77 mm |
55 mL | |
Round | |
18 mm |