Learn More
Hepatocyte Growth Factor Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ideal for Western Blotting, Epredia™ Hepatocyte Growth Factor Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
165.24€ - 826.20€
Specifica
Antigene | Hepatocyte Growth Factor Ab-2 |
---|---|
Clone | SBF5 |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Forma | Concentrated |
Codice del prodotto | Marca | Concentrazione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Concentrazione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12652317
|
Epredia
MS-775-P1ABX |
1mg/mL | 100 μL |
616.00€
100µL |
Spedizione stimata: 17-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12642317
|
Epredia
MS-775-P1 |
200μg/mL | 500 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12632317
|
Epredia
MS-775-P0 |
200μg/mL | 100 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12662317
|
Epredia
MS-775-PABX |
1mg/mL | 200 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Hepatocyte Growth Factor (HGF), also known as Scatter Factor (SF) or Hepatopoietin A. Membrane receptor for HGF/SF is the product of the proto-oncogene c-met, a tyrosine kinase. HGF/SF is a pleiotropic growth factor which is produced by mesodermally derived cells, such as Kupffer cells/macrophages, endothelial cells, or hepatic fat-storing cells.Host Species: Mouse
Clone: SBF5
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant human HGF protein
Molecular Weight: ∽82kDa
Recommended for:
- Western Blotting (Not verified)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
Hepatocyte Growth Factor Ab-2 | |
Monoclonal | |
Concentrated | |
RUO | |
Human | |
IgG1 |
SBF5 | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Growth Factor | |
Recombinant human HGF protein | |
Primary |