Learn More
HEPES, 0.5M buffer soln., pH 6.5, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7041847
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
Codice prodotto. 15483229
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60463.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7365-45-9
Formula molecolare C8H18N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 238.30
Numero MDL MFCD00006158
InChI Key JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC Name 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonic acid
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico HEPES buffer soln.
Concentrazione 0.5 M
pH 6.5
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL