Learn More
HEPES, 1M Solution, pH 7.3, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Codice prodotto. p-7082831 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
Nalgene bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
500mL
Codice prodotto. 15624198
Marca: Thermo Scientific J16924AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7365-45-9
Formula molecolare C8H18N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 238.30
Numero MDL MFCD00006158
InChI Key JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico HEPES
Concentrazione 1 M
pH 7.3
Forma fisica Solution
Quantità 100 mL
Imballaggio Nalgene bottle
Beilstein 883043
IUPAC Name 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonic acid
Grado Biologia molecolare