Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 99%, for biochemistry
Codice prodotto. p-4510574 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
25g
5kg
Codice prodotto. 10521241
Marca: Thermo Scientific Chemicals 172570250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7365-45-9
Formula molecolare C8H18N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 238.30
Numero MDL MFCD00006158
InChI Key JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifica
Absorbance 0.08 max. at 260nm, 0.05 max. at 280nm, 0.08 max. at 250nm, (5% in water) 1 cm cell, (5% in water) 1 cm cell at 0nm
Materiale o nome chimico HEPES
Condizioni di assorbanza (5% aq. soln.) (1cm cell)
Punto di fusione 234.0°C to 238.0°C
Colore (5% in water) clear, colorless
Informazioni di decomposizione 238°C
Forma fisica Liquid or Solid
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 1 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Imballaggio Glass bottle
Beilstein 23, V,2, 379
Indice di Merck 15, 4689
Informazioni di solubilità Solubility in water: 704g/L (20°C).
IUPAC Name 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonic acid
Peso formulazione 238.3
Percent Purity 99%
Grado Biochemical