Learn More
HEPES, ≥99% (Dry Basis), Ultrapure
Codice prodotto. 15865158 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 15865158
Marca: Thermo Scientific J16926.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7365-45-9
Formula molecolare C8H18N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 238.30
Numero MDL MFCD00006158
InChI Key JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo N-[2-Hydroxyethyl]piperazine-N'-[2-Ethanesulfonic acid]
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC Name 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonic acid
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifications
Materiale o nome chimico HEPES
Punto di fusione ∼236°C (decomposition)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 250 g
Note percentuale saggio Dry basis
Imballaggio Plastic bottle
Beilstein 883043
Peso formulazione 238.3
Percent Purity ≥99%