Learn More
HEPES, ≥99% (Dry Basis), Ultrapure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
5kg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | HEPES |
| Punto di fusione | ∼236°C (decomposition) |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 1 kg |
| Note percentuale saggio | Dry basis |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Beilstein | 883043 |
| Peso formulazione | 238.3 |
| Percent Purity | ≥99% |