Learn More
HEPES Buffer, 1M Solution, pH 7.3 (Molecular Biology), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. p-26398
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Nalgene Poly Bottle
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
500mL
Codice prodotto. 10041703
Marca: Fisher BioReagents BP299100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Agente tamponante molto diffuso
HEPES è comunemente usato come agente tamponante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Absorbance ≤0.01(0.1M solution) at 260nm, 0.004 max. (0.1M solution) at 280nm
Materiale o nome chimico HEPES Buffer
Nota nome 1M Solution, pH 7.3
CAS 7365-45-9, 7732-18-5
Colore Non definito
Concentrazione 0.95 to 1.05 M
pH 7.2 to 7.5
Forma fisica Liquido
Quantità 100 mL
DNasi Esente da DNasi
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Identificazione Pass Test
Formula molecolare C8H18N2O4S
Imballaggio Flacone in polietilene
Proteasi Protease free
Indice di Merck 15, 4689
Sinonimo N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N«-2-ethanesulfonic Acid
Peso formulazione 238.197
Grado Biologia molecolare