Learn More
HEPES (Fine White Crystals/Molecular Biology), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Poly Bottle
Secchio in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
5kg
Descrizione
Agente tamponante molto diffuso
HEPES è comunemente usato come agente tamponante.
Specifica
Specifica
| Absorbance | 0.01 max. (0.1M solution) at 280nm |
| Materiale o nome chimico | HEPES |
| CAS | 7365-45-9 |
| Colore | White |
| pH | 5.0 to 6.5 |
| Forma fisica | Crystals |
| Quantità | 5 kg |
| DNasi | Esente da DNasi |
| Formulazione | N-2-Hydroxyethylpiperazine-N-2-Ethane Sulfonic Acid |
| Note sul grado di purezza | DNase-, RNase- and Protease-Free |
| Vedi altri risultati |