Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES free acid, 99+%, for molecular biology, DNase, Rnase and Protease free
Codice prodotto. p-140252 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
500 g
Dimensione della confezione:
500g
50g
Codice prodotto. 10723894
Marca: Thermo Scientific Chemicals 329850500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7365-45-9
Formula molecolare C8H18N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 238.30
Numero MDL MFCD00006158
InChI Key JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC Name 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonic acid
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifica
Absorbance (0.5 M in water), (0.5 M in water) at 0nm, 0.1 max. at 260nm, 0.1 max. at 280nm
Materiale o nome chimico HEPES free acid
Condizioni di assorbanza (0.5M in water)
Punto di fusione 234.0°C to 238.0°C
Colore White
pH 5 to 6.5 (0.5 M aq. soln.)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C)
Imballaggio Plastic bottle
Beilstein 23, V,2, 379
Indice di Merck 15, 4689
Informazioni di solubilità Solubility in water: 704g/L (20°C).
Peso formulazione 238.3
Percent Purity ≥99%
Grado Biologia molecolare